Cloruro di dicloroacetile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₂HCl₃O Punto di ebollizione: 107…108 °C Densità: 1,532 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 66 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000840 CAS Number: 79-36-7 EINECS: 201-199-9 UN: 1765 ADR: 8,II |