Stampa…
1-Chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine
Fornitore: Apollo Scientific
OR52956-25G OR52956-50G OR52956-5G
APOSOR52956-25GEA 513 EUR
APOSOR52956-25G APOSOR52956-50G APOSOR52956-5G
1-Chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine
1-Chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine
Formula: C₆H₁₂ClN
Punto di ebollizione: 129…130 °C
Densità: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00800562
CAS Number: 26189-59-3
UN: 2734
ADR: 8+3,II