Stampa…
Cyclopropanecarboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5295-1KG OR5295-250G OR5295-50G
APOSOR5295-1KGEA 143 EUR
APOSOR5295-1KG APOSOR5295-250G APOSOR5295-50G
Cyclopropanecarboxylic acid 98%
Cyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₄H₆O₂
Peso molecolare: 86,09 g/mol
Punto di ebollizione: 182…184 °C/760mmHg
Punto di fusione: 14…19 °C
Densità: 1,081 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001287
CAS Number: 1759-53-1
EINECS: 217-162-5
UN: 3265
ADR: 8,II