Stampa…
2-Acetoxyisobutyroyl bromide 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR52938-100G OR52938-25G OR52938-5G
APOSOR52938-100GEA 338 EUR
APOSOR52938-100G APOSOR52938-25G APOSOR52938-5G
2-Acetoxyisobutyroyl bromide 96%
2-Acetoxyisobutyroyl bromide
Formula: C₆H₉BrO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040923
CAS Number: 40635-67-4