Stampa…
4-Amino-2-chlorobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloro-4-cyanoaniline
OR5293-25G OR5293-5G
APOSOR5293-25GEA 46.4 EUR
APOSOR5293-25G APOSOR5293-5G
4-Amino-2-chlorobenzonitrile 98%
4-Amino-2-chlorobenzonitrile
Formula: C₇H₅ClN₂
Punto di fusione: 116…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00035926
CAS Number: 20925-27-3
EINECS: 244-114-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III