7,8-Dichloroisoquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₅Cl₂N Punto di fusione: 89…92 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD09258638 CAS Number: 61563-36-8 |