Stampa…
Methyl-5-bromo-2-chlorobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 5-bromo-2-chlorobenzoate
OR52912-100G OR52912-25G
APOSOR52912-100GEA 945 EUR
APOSOR52912-100G APOSOR52912-25G
Methyl-5-bromo-2-chlorobenzoate 98%
Methyl-5-bromo-2-chlorobenzoate
Formula: C₈H₆BrClO₂
Peso molecolare: 249,4890 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00144770
CAS Number: 251085-87-7