Stampa…
Methyl-4-bromo-2-nitrobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-bromo-2-nitrobenzoate, 4-Bromobenzoic acid methyl ester
OR52909-100G OR52909-25G
APOSOR52909-100GEA 477 EUR
APOSOR52909-100G APOSOR52909-25G
Methyl-4-bromo-2-nitrobenzoate 98%
Methyl-4-bromo-2-nitrobenzoate
Formula: C₈H₆BrNO₄
Peso molecolare: 260,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10699645
CAS Number: 158580-57-5