Stampa…
Methyl-1-hydroxy-2-naphthoate
Fornitore: Apollo Scientific
OR52903-1G OR52903-5G
APOSOR52903-1GEA 168 EUR
APOSOR52903-1G APOSOR52903-5G
Methyl-1-hydroxy-2-naphthoate
Methyl-1-hydroxy-2-naphthoate
Formula: C₁₂H₁₀O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043823
CAS Number: 948-03-8