Stampa…
Methyl-3-bromo-4-methoxybenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-bromo-4-methoxybenzoate, 3-Bromo-4-methoxybenzoic acid methyl ester
OR52901-25G OR52901-5G
APOSOR52901-25GEA 306 EUR
APOSOR52901-25G APOSOR52901-5G
Methyl-3-bromo-4-methoxybenzoate
Methyl-3-bromo-4-methoxybenzoate
Formula: C₉H₉BrO₃
Peso molecolare: 245,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00210463
CAS Number: 35450-37-4