Methyl-2,5-dichlorobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR52895-100G
OR52895-25G
APOSOR52895-100GEA
198
EUR
APOSOR52895-100G
APOSOR52895-25G
Methyl-2,5-dichlorobenzoate 98%
Methyl-2,5-dichlorobenzoate
Formula:
C₈H₆Cl₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000606 CAS Number: 2905-69-3 |