Stampa…
1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR52892-100G OR52892-25G OR52892-5G
APOSOR52892-100GEA 497 EUR
APOSOR52892-100G APOSOR52892-25G APOSOR52892-5G
1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene 97%
1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-ene
Formula: C₇H₁₃N₃
Punto di fusione: 125…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043003
CAS Number: 5807-14-7
UN: 3263
ADR: 8,III