Stampa…
Methyl-3-bromo-5-nitrobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromobenzoic acid methyl ester, Methyl 3-bromo-5-nitrobenzoate
OR5288-1G OR5288-5G
APOSOR5288-1GEA 14.7 EUR
APOSOR5288-1G APOSOR5288-5G
Methyl-3-bromo-5-nitrobenzoate 98%
Methyl-3-bromo-5-nitrobenzoate
Formula: C₈H₆BrNO₄
Peso molecolare: 260,04 g/mol
Punto di fusione: 71…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258759
CAS Number: 6307-87-5