Stampa…
4,6-Dichloroquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5287-1G OR5287-5G
APOSOR5287-1GEA 56.8 EUR
APOSOR5287-1G APOSOR5287-5G
4,6-Dichloroquinoline 98%
4,6-Dichloroquinoline
Formula: C₉H₅Cl₂N
Peso molecolare: 198,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00156141
CAS Number: 4203-18-3