Stampa…
(±)-α-Bromo-γ-butyrolactone 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-γ-butyrolactone, (±)-2-Bromobutan-4-olide, 2-Bromo-4-butanolide, (±)-2-Bromo-4-hydroxybutanoic acid lactone, (±)-2-Bromo-4-butanolide
OR5280-100G OR5280-500G
APOSOR5280-100GEA 69.8 EUR
APOSOR5280-100G APOSOR5280-500G
(±)-α-Bromo-γ-butyrolactone 95+%
(±)-α-Bromo-γ-butyrolactone
Formula: C₄H₅BrO₂
Peso molecolare: 164,99 g/mol
Punto di ebollizione: 138 °C/6mmHg
Densità: 1,786 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005387
CAS Number: 5061-21-2