Stampa…
3,8-Dichloro-1,5-naphthyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR52789-1G OR52789-500MG
APOSOR52789-1GEA 960 EUR
APOSOR52789-1G APOSOR52789-500MG
3,8-Dichloro-1,5-naphthyridine 95%
3,8-Dichloro-1,5-naphthyridine
Formula: C₈H₄Cl₂N₂
Peso molecolare: 199,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00034435
CAS Number: 28252-81-5