Stampa…
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR52788-10G OR52788-5G
APOSOR52788-10GEA 292 EUR
APOSOR52788-10G APOSOR52788-5G
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid 95%
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₇NO₃
Peso molecolare: 153,1354 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797571
CAS Number: 76045-71-1