Stampa…
2-Amino-3-hydroxybenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Hydroxyanthranilic acid
OR52785-10G OR52785-5G
APOSOR52785-10GEA 292 EUR
APOSOR52785-10G APOSOR52785-5G
2-Amino-3-hydroxybenzoic acid 98%
2-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₇NO₃
Peso molecolare: 153,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007700
CAS Number: 548-93-6