Stampa…
1-(3-Bromopyridin-2-yl)ethanone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Acetyl-3-bromopyridine
OR52783-1G OR52783-5G
APOSOR52783-1GEA 132 EUR
APOSOR52783-1G APOSOR52783-5G
1-(3-Bromopyridin-2-yl)ethanone 97%
1-(3-Bromopyridin-2-yl)ethanone
Formula: C₇H₆BrNO
Peso molecolare: 200,0326 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18257141
CAS Number: 111043-09-5