Stampa…
1-Phenylethyl mercaptan 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR52781-10G OR52781-1G
APOSOR52781-10GEA 292 EUR
APOSOR52781-10G APOSOR52781-1G
1-Phenylethyl mercaptan 98%
1-Phenylethyl mercaptan
Formula: C₈H₁₀S
Peso molecolare: 138,23 g/mol
Punto di ebollizione: 83…84 °C
Punto di fusione: 58…59 °C
Densità: 1,021 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 76 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00053515
CAS Number: 6263-65-6