Stampa…
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5278-1G OR5278-250MG OR5278-100MG
APOSOR5278-1GEA 328 EUR
APOSOR5278-1G APOSOR5278-250MG APOSOR5278-100MG
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
2-Phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 238,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00269226
CAS Number: 123533-41-5