Stampa…
6-(1-Piperidinyl)-3-pyridinamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR52768-1G OR52768-250MG
APOSOR52768-1GEA 422 EUR
APOSOR52768-1G APOSOR52768-250MG
6-(1-Piperidinyl)-3-pyridinamine 95%
6-(1-Piperidinyl)-3-pyridinamine
Formula: C₁₀H₁₅N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06447399
CAS Number: 55403-29-7