Stampa…
1-(4-Aminophenyl)piperazine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Piperazin-1-ylaniline
OR52766-1G OR52766-5G
APOSOR52766-1GEA 85.8 EUR
APOSOR52766-1G APOSOR52766-5G
1-(4-Aminophenyl)piperazine 96%
1-(4-Aminophenyl)piperazine
Formula: C₁₀H₁₅N₃
Peso molecolare: 177,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01365906
CAS Number: 67455-41-8