Stampa…
3-Bromo-5-(4-morpholino)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(5-Bromo-3-pyridyl)morpholine, 3-Bromo-5-morpholinopyridine
OR52763-1G OR52763-250MG OR52763-5G
APOSOR52763-1GEA 162 EUR
APOSOR52763-1G APOSOR52763-250MG APOSOR52763-5G
3-Bromo-5-(4-morpholino)pyridine 97%
3-Bromo-5-(4-morpholino)pyridine
Formula: C₉H₁₁BrN₂O
Peso molecolare: 243,1004 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11656285
CAS Number: 200064-13-7