4-Bromo-2-piperazinopyridine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR52759-1G
OR52759-5G
APOSOR52759-1GEA
219
EUR
APOSOR52759-1G
APOSOR52759-5G
4-Bromo-2-piperazinopyridine 96%
4-Bromo-2-piperazinopyridine
Formula:
C₉H₁₂BrN₃ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD16618975 CAS Number: 1201643-59-5 |