Stampa…
1-(3-Bromophenyl)piperidine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR52751-1G OR52751-5G
APOSOR52751-1GEA 109 EUR
APOSOR52751-1G APOSOR52751-5G
1-(3-Bromophenyl)piperidine 96%
1-(3-Bromophenyl)piperidine
Formula: C₁₁H₁₄BrN
Peso molecolare: 240,1396 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04108532
CAS Number: 84964-24-9