1-(2-Bromophenyl)piperidine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR52750-25G
OR52750-5G
APOSOR52750-25GEA
324
EUR
APOSOR52750-25G
APOSOR52750-5G
1-(2-Bromophenyl)piperidine 96%
1-(2-Bromophenyl)piperidine
Formula:
C₁₁H₁₄BrN Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04112586 CAS Number: 156808-79-6 |