2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₁NO₂ Punto di fusione: 184…186 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00130041 CAS Number: 50419-58-4 |