Stampa…
trans-10-Hydroxy-2-decenoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (E)-10-Hydroxydec-2-enoic acid, Royal Jelly acid
OR52746-1G OR52746-5G
APOSOR52746-1GEA 221 EUR
APOSOR52746-1G APOSOR52746-5G
trans-10-Hydroxy-2-decenoic acid 98%
trans-10-Hydroxy-2-decenoic acid
Formula: C₁₀H₁₈O₃
Peso molecolare: 186,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00204506
CAS Number: 14113-05-4