Stampa…
5-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52744-1G OR52744-250MG
APOSOR52744-1GEA 156 EUR
APOSOR52744-1G APOSOR52744-250MG
5-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine 97%
5-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine
Formula: C₇H₅BrN₂
Peso molecolare: 197,032 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD13189494
CAS Number: 1060812-84-1