Stampa…
5-Amino-2-methylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Amino-2-picoline, 6-Methylpyridin-3-amine, 3­Amino­6­methylpyridine, 6-Methyl-3-pyridinamine, 3­Amino­6­picoline
OR5274-25G OR5274-5G
APOSOR5274-25GEA 53.9 EUR
APOSOR5274-25G APOSOR5274-5G
5-Amino-2-methylpyridine 98%
5-Amino-2-methylpyridine
Formula: C₆H₈N₂
Peso molecolare: 108,14 g/mol
Punto di fusione: 95…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00833389
CAS Number: 3430-14-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III