6-Bromo-4-chloroquinazoline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR52695-25G
OR52695-5G
APOSOR52695-25GEA
127
EUR
APOSOR52695-25G
APOSOR52695-5G
6-Bromo-4-chloroquinazoline
6-Bromo-4-chloroquinazoline
Formula:
C₈H₄BrClN₂ Peso molecolare: 243,4878 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01862191 CAS Number: 38267-96-8 |