4-Chlorophenoxyacetyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₆Cl₂O₂ Punto di ebollizione: 165 °C/20mmHg Punto di fusione: 18 °C Densità: 1,37 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000727 CAS Number: 4122-68-3 UN: 3261 ADR: 8,III |