Stampa…
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR52685-25G OR52685-5G OR52685-100G
APOSOR52685-25GEA 248 EUR
APOSOR52685-25G APOSOR52685-5G APOSOR52685-100G
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole 98%
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole
Formula: C₅H₈N₂
Peso molecolare: 96,133 g/mol
Punto di ebollizione: 111 °C/10mmHg
Punto di fusione: 55 °C
Densità: 1,109 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00462154
CAS Number: 2820-37-3
EINECS: 429-130-1