Stampa…
H-Deg-OH
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52678-1G OR52678-5G
APOSOR52678-1GEA 82.8 EUR
APOSOR52678-1G APOSOR52678-5G
H-Deg-OH
H-Deg-OH
Formula: C₆H₁₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01737173
CAS Number: 2566-29-2