Stampa…
(S)-(-)-α-Ethylbenzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (S)-(-)-1-Phenylpropylamine
OR52676-25G OR52676-5G
APOSOR52676-25GEA 379 EUR
APOSOR52676-25G APOSOR52676-5G
(S)-(-)-α-Ethylbenzylamine
(S)-(-)-α-Ethylbenzylamine
Formula: C₉H₁₃N
Peso molecolare: 135,21 g/mol
Punto di ebollizione: 205 °C
Punto di fusione: –69 °C
Densità: 0,94 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082356
CAS Number: 3789-59-1
UN: 2735
ADR: 8,II