Stampa…

3-Bromo-6-methoxypyridazine 98%

Fornitore: Apollo Scientific

OR52675-10G OR52675-5G
APOSOR52675-10GEA 144 EUR
APOSOR52675-10G APOSOR52675-5G
3-Bromo-6-methoxypyridazine 98%
3-Bromo-6-methoxypyridazine
Formula: C5H5BrN2O
Peso molecolare: 189,0100 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09702456
CAS Number: 17321-29-8

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR