(3-Chloro-4-methoxyphenyl)methanamine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₁₀ClNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00995395 CAS Number: 115514-77-7 UN: 1760 ADR: 8,III |