Stampa…
Etilefrine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Ethylamino-1-(3-hydroxyphenyl)ethanol Hydrochloride
OR52664-25G OR52664-5G
APOSOR52664-25GEA 619 EUR
APOSOR52664-25G APOSOR52664-5G
Etilefrine hydrochloride
Etilefrine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₅NO₂
Peso molecolare: 217,69 g/mol
Punto di fusione: 122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060167
CAS Number: 943-17-9
EINECS: 213-398-8