Stampa…
(3-Aminophenyl)(1-pyrrolidinyl)methanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-[(Pyrrolidin-1-yl)carbonyl]aniline
OR52662-1G OR52662-5G
APOSOR52662-1GEA 304 EUR
APOSOR52662-1G APOSOR52662-5G
(3-Aminophenyl)(1-pyrrolidinyl)methanone
(3-Aminophenyl)(1-pyrrolidinyl)methanone
Formula: C₁₁H₁₄N₂O
Peso molecolare: 190.25 g/mol
Punto di fusione: 237…239 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09045578
CAS Number: 160647-74-5