3-Amino-N-isopropylbenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR52660-1G
OR52660-5G
APOSOR52660-1GEA
78.3
EUR
APOSOR52660-1G
APOSOR52660-5G
3-Amino-N-isopropylbenzamide
3-Amino-N-isopropylbenzamide
Formula:
C₁₀H₁₄N₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09045316 CAS Number: 81882-62-4 EINECS: 279-842-8 |