Stampa…
2,5-Diaminotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR52648-25G OR52648-5G OR52648-100G
APOSOR52648-25GEA 151 EUR
APOSOR52648-25G APOSOR52648-5G APOSOR52648-100G
2,5-Diaminotoluene 98%
2,5-Diaminotoluene
Formula: C₇H₁₀N₂
Punto di fusione: 62 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00035779
CAS Number: 95-70-5
EINECS: 202-442-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III