(1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane-N,N'-bis(2-diphenylphosphino-1-naphthoyl)
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
N,N'-((1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diyl)bis(2-(diphenylphosphino)-1-naphthamide), (R,R)-DACH-Naphthyl Trost Ligand
OR52644-1G
OR52644-250MG
APOSOR52644-1GEA
590
EUR
APOSOR52644-1G
APOSOR52644-250MG
(1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane-N,N'-bis(2-diphenylphosphino-1-naphthoyl)
(1R,2R)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane-N,N'-bis(2-diphenylphosphino-1-naphthoyl)
Formula:
C₅₂H₄₄N₂O₂P₂ Peso molecolare: 790,8655 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02684551 CAS Number: 174810-09-4 |