1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
OR52632-100G
OR52632-2.5KG
OR52632-500G
APOSOR52632-100GEA
65.5
EUR
APOSOR52632-100G
APOSOR52632-2.5KG
APOSOR52632-500G
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
Formula:
C₁₀H₁₄O₄ Punto di ebollizione: 185…200 °C/0,3mmHg Punto di fusione: 100…102 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002861 CAS Number: 104-38-1 |