Stampa…
9-(4-Bromophenyl)carbazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 9-(4-Bromophenyl)-9H-carbazole
OR52631-25G OR52631-5G
APOSOR52631-25GEA 71.3 EUR
APOSOR52631-25G APOSOR52631-5G
9-(4-Bromophenyl)carbazole
9-(4-Bromophenyl)carbazole
Formula: C₁₈H₁₂BrN
Peso molecolare: 322,21 g/mol
Punto di fusione: 147…151 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11617969
CAS Number: 57102-42-8