(-)-Diisopropyl-L-malate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR52619-25G
OR52619-5G
APOSOR52619-25GEA
574
EUR
APOSOR52619-25G
APOSOR52619-5G
(-)-Diisopropyl-L-malate
(-)-Diisopropyl-L-malate
Formula:
C₁₀H₁₈O₅ Punto di ebollizione: 236 °C Densità: 1,055 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00274300 CAS Number: 83541-68-8 |