Stampa…
Methyl vanillate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
OR5261-100G OR5261-25G OR5261-500G
APOSOR5261-100GEA 65.4 EUR
APOSOR5261-100G APOSOR5261-25G APOSOR5261-500G
Methyl vanillate
Methyl vanillate
Formula: C₉H₁₀O₄
Punto di ebollizione: 285…287 °C
Punto di fusione: 64…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008438
CAS Number: 3943-74-6
EINECS: 223-525-9