Stampa…
5-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR52607-1G OR52607-5G
APOSOR52607-1GEA 64 EUR
APOSOR52607-1G APOSOR52607-5G
5-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
5-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Formula: C₆H₅BrN₄
Peso molecolare: 213,0400 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11655928
CAS Number: 1010120-55-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III