Stampa…
Fmoc-N-Me-Ile-OH 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52601-25G OR52601-5G
APOSOR52601-25GEA 68.7 EUR
APOSOR52601-25G APOSOR52601-5G
Fmoc-N-Me-Ile-OH 97%
Fmoc-N-Me-Ile-OH
Formula: C₂₂H₂₅NO₄
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00153389
CAS Number: 138775-22-1