Stampa…
Fmoc-Sar-OH 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR52600-100G OR52600-10G OR52600-25G
APOSOR52600-100GEA 143 EUR
APOSOR52600-100G APOSOR52600-10G APOSOR52600-25G
Fmoc-Sar-OH 98%
Fmoc-Sar-OH
Formula: C₁₈H₁₇NO₄
Punto di fusione: 115 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00151926
CAS Number: 77128-70-2